Anti-GBA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 660CT8.6.6.2]
Fournisseur: Abgent
AM2180A
ABGEAM2180AEA 348 EUR InStock
ABGEAM2180A
Anti-GBA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 660CT8.6.6.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GBA
Clonality: Monoclonal
Clone: 660CT8.6.6.2
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité