Anti-AIM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 812CT9.2.2.1]
Fournisseur: Abgent
AM2210B
ABGEAM2210BEA 354 EUR InStock
ABGEAM2210B
Anti-AIM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 812CT9.2.2.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AIM2
Clonality: Monoclonal
Clone: 812CT9.2.2.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité