Anti-PIN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 855CT1.7.5]
Fournisseur: Abgent
AM2212B
ABGEAM2212BEA 354 EUR InStock
ABGEAM2212B
Anti-PIN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 855CT1.7.5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PIN1
Clonality: Monoclonal
Clone: 855CT1.7.5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité