Anti-YY1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1183CT6.5.23.6]
Fournisseur: Abgent
AM2231B
ABGEAM2231BEA 354 EUR InStock
ABGEAM2231B
Anti-YY1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1183CT6.5.23.6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: YY1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1183CT6.5.23.6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité