Anti-BBS4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1292CT845.130.218]
Fournisseur: Abgent
AM2250B
ABGEAM2250BEA 354 EUR InStock
ABGEAM2250B
Anti-BBS4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1292CT845.130.218]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BBS4
Clonality: Monoclonal
Clone: 1292CT845.130.218
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité