Anti-KLF4 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AM2725A
ABGEAM2725AEA 354 EUR InStock
ABGEAM2725A
Anti-KLF4 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KLF4 (Kruppel-like factor 4 (gut))
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité