Anti-PINK1 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AM6406A
ABGEAM6406AEA 354 EUR InStock
ABGEAM6406A
Anti-PINK1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PINK1 (PTEN induced putative kinase 1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité