Anti-CCSER1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10022B
ABGEAP10022BEA 354 EUR InStock
ABGEAP10022B
Anti-CCSER1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCSER1 (coiled-coil serine-rich protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité