Anti-HA tag Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP1012A
ABGEAP1012AEA 354 EUR InStock
ABGEAP1012A
Anti-HA tag Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Tag
Antigen: HA tag (HA tag)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité