Anti-CCL4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10172B
ABGEAP10172BEA 348 EUR InStock
ABGEAP10172B
Anti-CCL4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCL4 (chemokine (C-C motif) ligand 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité