Anticorps polyclonal de lapin anti-KDM6B
Fournisseur: Abgent
AP1022B
ABGEAP1022BEA 354 EUR InStock
ABGEAP1022B
Anticorps polyclonal de lapin anti-KDM6B
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : KDM6B
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison :
Épitope:
Hôte : Lapin
Isotype:
Réactivité : Souris
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité