Anti-NAA25 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10270C
ABGEAP10270CEA 354 EUR InStock
ABGEAP10270C
Anti-NAA25 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NAA25 (N(alpha)-acetyltransferase 25, NatB auxiliary subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité