Anti-UGT3A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10359B
ABGEAP10359BEA 348 EUR InStock
ABGEAP10359B
Anti-UGT3A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UGT3A2 (UDP glycosyltransferase 3 family, polypeptide A2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité