Anti-SAR1B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10397C
ABGEAP10397CEA 354 EUR InStock
ABGEAP10397C
Anti-SAR1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SAR1B (secretion associated, Ras related GTPase 1B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité