Anti-NPHS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10417A
ABGEAP10417AEA 354 EUR InStock
ABGEAP10417A
Anti-NPHS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NPHS1 (nephrosis 1, congenital, Finnish type (nephrin))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité