Anti-CTSA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10476A
ABGEAP10476AEA 348 EUR InStock
ABGEAP10476A
Anti-CTSA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CTSA (cathepsin A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité