Anti-E2F2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10481C
ABGEAP10481CEA 348 EUR InStock
ABGEAP10481C
Anti-E2F2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: E2F2 (E2F transcription factor 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité