Anti-TTC16 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10559A
ABGEAP10559AEA 354 EUR InStock
ABGEAP10559A
Anti-TTC16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TTC16 (tetratricopeptide repeat domain 16)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité