Anti-CCDC148 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10609C
ABGEAP10609CEA 354 EUR InStock
ABGEAP10609C
Anti-CCDC148 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCDC148 (coiled-coil domain containing 148)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité