Anti-UBA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP1065B
ABGEAP1065BEA 348 EUR InStock
ABGEAP1065B
Anti-UBA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UBA2 (ubiquitin-like modifier activating enzyme 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité