Anti-NFKBIL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10682C
ABGEAP10682CEA 354 EUR InStock
ABGEAP10682C
Anti-NFKBIL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NFKBIL1 (nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor-like 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité