Anti-B4GALT6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10697B
ABGEAP10697BEA 348 EUR InStock
ABGEAP10697B
Anti-B4GALT6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: B4GALT6 (UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité