Anti-COL18A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10706C
ABGEAP10706CEA 354 EUR InStock
ABGEAP10706C
Anti-COL18A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COL18A1 (collagen, type XVIII, alpha 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité