Anti-CLDN6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10712C
ABGEAP10712CEA 348 EUR InStock
ABGEAP10712C
Anti-CLDN6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CLDN6 (claudin 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité