Anti-HIST1H2BJ Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10727C
ABGEAP10727CEA 348 EUR InStock
ABGEAP10727C
Anti-HIST1H2BJ Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIST1H2BJ (histone cluster 1, H2bj)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité