Anti-CRYGS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10737B
ABGEAP10737BEA 348 EUR InStock
ABGEAP10737B
Anti-CRYGS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CRYGS (crystallin, gamma S)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité