Anti-RPH3AL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10741B
ABGEAP10741BEA 354 EUR InStock
ABGEAP10741B
Anti-RPH3AL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RPH3AL (rabphilin 3A-like (without C2 domains))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité