Anti-ZNF180 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10805A
ABGEAP10805AEA 354 EUR InStock
ABGEAP10805A
Anti-ZNF180 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZNF180 (zinc finger protein 180)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité