Anti-NFE2L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10927B
ABGEAP10927BEA 354 EUR InStock
ABGEAP10927B
Anti-NFE2L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NFE2L1 (nuclear factor, erythroid 2-like 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité