Anti-DTL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10973C
ABGEAP10973CEA 354 EUR InStock
ABGEAP10973C
Anti-DTL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DTL (denticleless E3 ubiquitin protein ligase homolog (Drosophila))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité