Anti-CE164 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP10981A
ABGEAP10981AEA 354 EUR InStock
ABGEAP10981A
Anti-CE164 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CE164
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité