Anti-ACN9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP11049A
ABGEAP11049AEA 354 EUR InStock
ABGEAP11049A
Anti-ACN9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACN9 (ACN9 homolog (S. cerevisiae))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité