Anti-BCO2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP11050A
ABGEAP11050AEA 354 EUR InStock
ABGEAP11050A
Anti-BCO2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BCO2 (beta-carotene oxygenase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité