Anti-FGD6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP11108B
ABGEAP11108BEA 354 EUR InStock
ABGEAP11108B
Anti-FGD6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FGD6 (FYVE, RhoGEF and PH domain containing 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité