Anti-KMT2A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 127CT5.8.20]
Fournisseur: Abgent
AP1123B
ABGEAP1123BEA 354 EUR InStock
ABGEAP1123B
Anti-KMT2A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 127CT5.8.20]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KMT2A (lysine (K)-specific methyltransferase 2A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité