Anti-EPGN Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 143CT50.11.8]
Fournisseur: Abgent
AP11242A
ABGEAP11242AEA 354 EUR InStock
ABGEAP11242A
Anti-EPGN Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 143CT50.11.8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EPGN (epithelial mitogen)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité