Anti-CRH Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 144CT2.1.1.5]
Fournisseur: Abgent
AP11244B
ABGEAP11244BEA 354 EUR InStock
ABGEAP11244B
Anti-CRH Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 144CT2.1.1.5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CRH (corticotropin releasing hormone)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité