Anti-LENG9 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 7G7F9]
Fournisseur: Abgent
AP11255A
ABGEAP11255AEA 354 EUR InStock
ABGEAP11255A
Anti-LENG9 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 7G7F9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LENG9 (leukocyte receptor cluster (LRC) member 9)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité