Anti-OR2W3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 6E3F8]
Fournisseur: Abgent
AP11259B
ABGEAP11259BEA 354 EUR InStock
ABGEAP11259B
Anti-OR2W3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 6E3F8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: OR2W3 (olfactory receptor, family 2, subfamily W, member 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité