Anti-C4orf21 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 153CT43.1.1]
Fournisseur: Abgent
AP11267A
ABGEAP11267AEA 354 EUR InStock
ABGEAP11267A
Anti-C4orf21 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 153CT43.1.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZGRF1 (zinc finger, GRF-type containing 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité