Anti-KDM3B Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 303CT19.9.2]
Fournisseur: Abgent
AP11446B
ABGEAP11446BEA 348 EUR InStock
ABGEAP11446B
Anti-KDM3B Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 303CT19.9.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: JHDM2b
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité