Anti-OIT3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 298CT23.4.4]
Fournisseur: Abgent
AP11447A
ABGEAP11447AEA 348 EUR InStock
ABGEAP11447A
Anti-OIT3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 298CT23.4.4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: OIT3 (oncoprotein induced transcript 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité