Anti-CCDC54 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 46CT61.6.4]
Fournisseur: Abgent
AP11474C
ABGEAP11474CEA 348 EUR InStock
ABGEAP11474C
Anti-CCDC54 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 46CT61.6.4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCDC54 (coiled-coil domain containing 54)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité