Anti-TTC9B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP11588B
ABGEAP11588BEA 354 EUR InStock
ABGEAP11588B
Anti-TTC9B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TTC9B (tetratricopeptide repeat domain 9B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
400 µl ABGEAP11588B
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité