Anti-SLC16A8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP11651B
ABGEAP11651BEA 348 EUR InStock
ABGEAP11651B
Anti-SLC16A8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC16A8 (solute carrier family 16 (monocarboxylate transporter), member 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité