Anti-ATG16L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP11695C
ABGEAP11695CEA 348 EUR InStock
ABGEAP11695C
Anti-ATG16L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATG16L2 (autophagy related 16-like 2 (S. cerevisiae))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité