Anti-PAX5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP11704C
ABGEAP11704CEA 354 EUR InStock
ABGEAP11704C
Anti-PAX5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PAX5 (paired box 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité