Anti-SPATS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP11817C
ABGEAP11817CEA 354 EUR InStock
ABGEAP11817C
Anti-SPATS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SPATS1 (spermatogenesis associated, serine-rich 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité