Anti-PRR19 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP11830C
ABGEAP11830CEA 354 EUR InStock
ABGEAP11830C
Anti-PRR19 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRR19 (proline rich 19)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité