Anti-KDM4B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP11950A
ABGEAP11950AEA 354 EUR InStock
ABGEAP11950A
Anti-KDM4B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KDM4B (lysine (K)-specific demethylase 4B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité